3'-Formylbiphenyl-4-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3'-Formyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
OR7388-100MG
OR7388-1G
OR7388-5G
APOSOR7388-100MGEA
26.2
CHF
APOSOR7388-100MG
APOSOR7388-1G
APOSOR7388-5G
3'-Formylbiphenyl-4-carbonsäure
3'-Formylbiphenyl-4-carbonsäure
Formel:
C₁₄H₁₀O₃ MW: 226,2300 g/mol Melting Pt: 231…233 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04039069 CAS-Nummer: 222180-23-6 |