3'-Formylbiphenyl-2-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7386-1G
OR7386-250MG
APOSOR7386-1GEA
383
CHF
APOSOR7386-1G
APOSOR7386-250MG
3'-Formylbiphenyl-2-carbonsäure
3'-Formylbiphenyl-2-carbonsäure
Formel:
C₁₄H₁₀O₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04039067 CAS-Nummer: 100538-35-0 |