2'-Formylbiphenyl-3-carbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7384-1G
OR7384-5G
APOSOR7384-1GEA
314
CHF
APOSOR7384-1G
APOSOR7384-5G
2'-Formylbiphenyl-3-carbonsäure 98%
2'-Formylbiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₄H₁₀O₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03424616 CAS-Nummer: 205871-52-9 |