4'-Chlorbiphenyl-2-carbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid, 4'-Chloro[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
OR7364-1G OR7364-5G
APOSOR7364-1GEA 204 CHF
APOSOR7364-1G APOSOR7364-5G
4'-Chlorbiphenyl-2-carbonsäure 98%
4'-Chlorbiphenyl-2-carbonsäure
Formel: C₁₃H₉ClO₂
MW: 232,67 g/mol
Melting Pt: 167…169 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03426504
CAS-Nummer: 7079-15-4