1-Boc-5-iodindol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Iodo-1H-indole, N-BOC protected
OR7350-1G OR7350-5G
APOSOR7350-1GEA 123 CHF
APOSOR7350-1G APOSOR7350-5G
1-Boc-5-iodindol 97%
1-Boc-5-iodindol
Formel: C₁₃H₁₄INO₂
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09258644
CAS-Nummer: 374818-66-3