2'-Chloro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7344-100MG OR7344-1G OR7344-500MG
APOSOR7344-100MGEA 26.2 CHF
APOSOR7344-100MG APOSOR7344-1G APOSOR7344-500MG
2'-Chloro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
2'-Chloro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Formel: C₁₃H₉ClO
MW: 216,67 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04039056
CAS-Nummer: 223575-76-6