1,1-Diphenylethylene oxide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2,2-Diphenyloxirane
OR7342-10G OR7342-1G OR7342-5G OR7342-25G
APOSOR7342-10GEA 0 CHF
APOSOR7342-10G APOSOR7342-1G APOSOR7342-5G APOSOR7342-25G
1,1-Diphenylethylene oxide 97%
1,1-Diphenylethylene oxide
Formel: C₁₄H₁₂O
MW: 196,249 g/mol
Melting Pt: 54…56 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040725
CAS-Nummer: 882-59-7
UN: 1325
ADR: 4.1,III