Aluminiumbromid, wasserfrei
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Aluminum bromide
OR7306-100G
OR7306-25G
APOSOR7306-100GEA
227
CHF
APOSOR7306-100G
APOSOR7306-25G
Aluminiumbromid, wasserfrei
Aluminium bromide
Formel:
AlBr₃ MW: 266.69 g/mol Siedepunkt: 265 °C Melting Pt: 97 °C Dichte: 3.205 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003421 CAS-Nummer: 7727-15-3 EINECS: 231-779-7 UN: 1725 ADR: 8 II Merck Index: 13,00330 |