3-Brom-5-chloranilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-Bromo-5-chlorophenylamine
OR7300-10G OR7300-5G OR7300-25G
APOSOR7300-10GEA 54.1 CHF
APOSOR7300-10G APOSOR7300-5G APOSOR7300-25G
3-Brom-5-chloranilin 98%
3-Brom-5-chloranilin
Formel: C₆H₅BrClN
MW: 206,47 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06797804
CAS-Nummer: 96558-78-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III