N-Cyclohexylmaleimid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR7279-100G OR7279-25G
APOSOR7279-100GEA 489 CHF
APOSOR7279-100G APOSOR7279-25G
N-Cyclohexylmaleimid 98%
N-Cyclohexylmaleimid
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Melting Pt: 81…89 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043904
CAS-Nummer: 1631-25-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III