5-Pyrimidinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Pyrimidine-5-boronic acid, 5-Pyrimidylboronic acid, Pyrimidin-5-ylboronic acid, 5-Pyrimidinylboronic acid
OR7262-1G
OR7262-5G
OR7262-10G
APOSOR7262-1GEA
26.2
CHF
APOSOR7262-1G
APOSOR7262-5G
APOSOR7262-10G
5-Pyrimidinboronsäure
5-Pyrimidineboronic acid
Formel:
C₄H₅BN₂O₂ MW: 123,91 g/mol Melting Pt: 110…114 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03002366 CAS-Nummer: 109299-78-7 |