4-Propoxyphenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-n-Propoxybenzeneboronic acid
OR7256-100G OR7256-25G OR7256-5G
APOSOR7256-100GEA 993 CHF
APOSOR7256-100G APOSOR7256-25G APOSOR7256-5G
4-Propoxyphenylboronsäure 97%
4-Propoxyphenylboronsäure
Formel: C₉H₁₃BO₃
MW: 180,01 g/mol
Melting Pt: 104…110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03427189
CAS-Nummer: 186497-67-6