4-(Pentyloxy)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Amyloxyphenylboronic acid, 4-Pentyloxyphenylboronic acid, (4-Pentyloxyphenyl)boronic acid, 4-Pentyloxybenzeneboronic acid, 4-n-Pentyloxybenzeneboronic acid, 4-(N-Pentyloxy)phenylboronic acid, 4-Amyloxybenzeneboronic acid
OR7247-1G OR7247-25G OR7247-5G
APOSOR7247-1GEA 26.2 CHF
APOSOR7247-1G APOSOR7247-25G APOSOR7247-5G
4-(Pentyloxy)phenylboronsäure
4-(Pentyloxy)phenylboronsäure
Formel: C₁₁H₁₇BO₃
MW: 208.06 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04039035
CAS-Nummer: 146449-90-3