4-Nonylphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-N-Nonylphenylboronic acid, 4-n-Nonylbenzeneboronic acid, FAAH/MAGL-IN-4
OR7244-1G
OR7244-5G
APOSOR7244-1GEA
190
CHF
APOSOR7244-1G
APOSOR7244-5G
4-Nonylphenylboronsäure
4-Nonylphenylboronsäure
Formel:
C₁₅H₂₅BO₂ Melting Pt: 82…85 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD02093070 CAS-Nummer: 256383-45-6 |