4-(Nonyloxy)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (4-(Nonyloxy)phenyl)boronic acid
OR7243-1G OR7243-5G
APOSOR7243-1GEA 343 CHF
APOSOR7243-1G APOSOR7243-5G
4-(Nonyloxy)phenylboronsäure 98%
4-(Nonyloxy)phenylboronsäure
Formel: C₁₅H₂₅BO₃
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD04039033
CAS-Nummer: 173392-87-5