2-Methoxy-5-pyridinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (6-Methoxypyridin-3-yl)boronic acid
OR7235-25G OR7235-5G OR7235-100G
APOSOR7235-25GEA 66.2 CHF
APOSOR7235-25G APOSOR7235-5G APOSOR7235-100G
2-Methoxy-5-pyridinboronsäure
2-Methoxy-5-pyridinboronsäure
Formel: C₆H₈BNO₃
MW: 152,95 g/mol
Melting Pt: 135…140 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02093044
CAS-Nummer: 163105-89-3