3-(Methoxymethyl)phenylboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Methoxymethylphenylboronic acid, (3-(Methoxymethyl)phenyl)boronic acid
OR7232-1G OR7232-250MG OR7232-5G
APOSOR7232-1GEA 180 CHF
APOSOR7232-1G APOSOR7232-250MG APOSOR7232-5G
3-(Methoxymethyl)phenylboronic acid
3-(Methoxymethyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₁₁BO₃
MW: 165,99 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03412069
CAS-Nummer: 142273-84-5