N,N-Dimethyl-2-boronobenzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(N,N-Dimethylsulphamoyl)benzeneboronic acid
OR7212-1G OR7212-5G
APOSOR7212-1GEA 154 CHF
APOSOR7212-1G APOSOR7212-5G
N,N-Dimethyl-2-boronobenzolsulfonamid
N,N-Dimethyl-2-boronobenzolsulfonamid
Formel: C₈H₁₂BNO₄S
MW: 229.612 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04039023
CAS-Nummer: 178432-25-2