3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Methoxy-3,5-dimethylphenylboronic acid, 4-Methoxy-3,5-dimethylbenzeneboronic acid
OR7208-100G OR7208-25G OR7208-5G
APOSOR7208-100GEA 869 CHF
APOSOR7208-100G APOSOR7208-25G APOSOR7208-5G
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronsäure
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₉H₁₃BO₃
MW: 180,01 g/mol
Melting Pt: 235…242 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01114648
CAS-Nummer: 301699-39-8