3-Chlor-4-methylphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Chloro-4-methylphenylboronic Acid, 3-Chloro-4-methylbenzeneboronic acid
OR7180-1G
OR7180-5G
OR7180-25G
APOSOR7180-1GEA
59.2
CHF
APOSOR7180-1G
APOSOR7180-5G
APOSOR7180-25G
3-Chlor-4-methylphenylboronsäure
3-Chlor-4-methylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BClO₂ Melting Pt: 228…232 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04039010 CAS-Nummer: 175883-63-3 |