2-Brom-5-pyridinboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Bromo-3-pyridinylboronic acid, 2-Bromopyridine-5-boronic acid, (6-Bromopyridin-3-yl)boronic acid, 2-Bromo-5-pyridinylboronic acid, 6-Bromopyridine-3-boronic acid
OR7164-1G OR7164-5G OR7164-10G
APOSOR7164-1GEA 26.2 CHF
APOSOR7164-1G APOSOR7164-5G APOSOR7164-10G
2-Brom-5-pyridinboronsäure 98%
2-Brom-5-pyridinboronsäure
Formel: C₅H₅BBrNO₂
MW: 201,81 g/mol
Melting Pt: 161…166 °C (dec.)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03411558
CAS-Nummer: 223463-14-7