4-Benzyloxy-3,5-dimethylphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7156-1G OR7156-5G OR7156-100MG OR7156-25G
APOSOR7156-1GEA 26.2 CHF
APOSOR7156-1G APOSOR7156-5G APOSOR7156-100MG APOSOR7156-25G
4-Benzyloxy-3,5-dimethylphenylboronsäure
4-Benzyloxy-3,5-dimethylphenylboronsäure
Formel: C₁₅H₁₇BO₃
Melting Pt: 212…214 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04039003
CAS-Nummer: 333788-94-6