4-Benzyloxy-3,5-dichlorphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR7155-1G OR7155-250MG OR7155-5G
APOSOR7155-1GEA 154 CHF
APOSOR7155-1G APOSOR7155-250MG APOSOR7155-5G
4-Benzyloxy-3,5-dichlorphenylboronsäure
4-Benzyloxy-3,5-dichlorphenylboronsäure
Formel: C₁₃H₁₁BCl₂O₃
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04039002
CAS-Nummer: 1003298-85-8
UN: 1759
ADR: 8,II