Benzo[b]furan-5-boronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Benzofuran-5-ylboronic acid
OR7149-1G
OR7149-5G
APOSOR7149-1GEA
103
CHF
APOSOR7149-1G
APOSOR7149-5G
Benzo[b]furan-5-boronsäure
Benzo[b]furan-5-boronsäure
Formel:
C₈H₇BO₃ Melting Pt: 216…220 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD04038999 CAS-Nummer: 331834-13-0 |