6-Hydroxy-3-coumaranon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
6-Hydroxybenzofuran-3(2H)-one, 6-Hydroxy-2,3-dihydrobenzo[b]furan-3-one
OR7143-25G
OR7143-100G
APOSOR7143-25GEA
90.5
CHF
APOSOR7143-25G
APOSOR7143-100G
6-Hydroxy-3-coumaranon 95%
6-Hydroxy-3-coumaranon
Formel:
C₈H₆O₃ Melting Pt: 242…246 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00068174 CAS-Nummer: 6272-26-0 |