N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin (TEMED) 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TMEDA, N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
OR7140-100ML OR7140-250ML OR7140-500ML
APOSOR7140-100MLEA 43.6 CHF
APOSOR7140-100ML APOSOR7140-250ML APOSOR7140-500ML
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin (TEMED) 97%
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin (TEMED)
Formel: C₆H₁₆N₂
Siedepunkt: 120…122 °C
Melting Pt: –55 °C
Dichte: 0.775 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 20 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008335
CAS-Nummer: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
UN: 2372
ADR: 3,II