9-Fluorenylmethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7130-100G OR7130-1KG OR7130-25G
APOSOR7130-100GEA 29.7 CHF
APOSOR7130-100G APOSOR7130-1KG APOSOR7130-25G
9-Fluorenylmethanol
9-Fluorenylmethanol
Formel: C₁₄H₁₂O
Melting Pt: 102…107 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001139
CAS-Nummer: 24324-17-2
EINECS: 246-167-5