4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR7123-100G
OR7123-25G
OR7123-5G
APOSOR7123-100GEA
174
CHF
APOSOR7123-100G
APOSOR7123-25G
APOSOR7123-5G
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
Reportedly couples with aryl halides to produce aryl boronates:J.Org.Chem.(1997)62,6458-6459.
Formel:
C₆H₁₃BO₂ Siedepunkt: 42…43 °C/50mmHg Dichte: 0.882 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 5 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00674030 CAS-Nummer: 25015-63-8 UN: 3399 ADR: 4.3+3,II |