1-Benzyl-4-cyclopropylaminopiperidine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7115-1G
APOSOR7115-1GEA 71.5 CHF
APOSOR7115-1G
1-Benzyl-4-cyclopropylaminopiperidine 95+%
1-Benzyl-4-cyclopropylaminopiperidine
Formel: C₁₅H₂₂N₂
Siedepunkt: 118 °C/0.01mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01308091
CAS-Nummer: 387358-47-6