[1,2,4]Triazol-1-ylacetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)acetic acid
OR7103-1G OR7103-5G
APOSOR7103-1GEA 128 CHF
APOSOR7103-1G APOSOR7103-5G
[1,2,4]Triazol-1-ylacetic acid 98%
[1,2,4]Triazol-1-ylacetic acid
Formel: C₄H₅N₃O₂
MW: 127,1 g/mol
Melting Pt: 201…205 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036051
CAS-Nummer: 28711-29-7