2-Benzo[b]thiophencarbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7075-100G OR7075-25G
APOSOR7075-100GEA 305 CHF
APOSOR7075-100G APOSOR7075-25G
2-Benzo[b]thiophencarbonsäure 97%
2-Benzo[b]thiophencarbonsäure
Formel: C₉H₆O₂S
MW: 178,22 g/mol
Melting Pt: 238…240 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051636
CAS-Nummer: 6314-28-9