3,5-Diamino-1H-1,2,4-triazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3,5-Diamino-1,2,4-triazole, Guanazole
OR7056-100G
OR7056-25G
OR7056-10G
APOSOR7056-100GEA
73.1
CHF
APOSOR7056-100G
APOSOR7056-25G
APOSOR7056-10G
3,5-Diamino-1H-1,2,4-triazol
3,5-Diamino-1H-1,2,4-triazol
Formel:
C₂H₅N₅ MW: 99,1 g/mol Melting Pt: 202…205 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005233 CAS-Nummer: 1455-77-2 EINECS: 215-937-2 |