2,4-Diamino-6-hydroxy-5-nitrosopyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR7055-100G
OR7055-25G
OR7055-500G
OR7055-10G
OR7055-50G
APOSOR7055-100GEA
0
CHF
APOSOR7055-100G
APOSOR7055-25G
APOSOR7055-500G
APOSOR7055-10G
APOSOR7055-50G
2,4-Diamino-6-hydroxy-5-nitrosopyrimidine 97%
2,4-Diamino-6-hydroxy-5-nitrosopyrimidine
Formel:
C₄H₅N₅O₂ MW: 155,12 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00023263 CAS-Nummer: 2387-48-6 |