3-Amino-2,4-dimethylpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7029-1G OR7029-250MG OR7029-5G
APOSOR7029-1GEA 121 CHF
APOSOR7029-1G APOSOR7029-250MG APOSOR7029-5G
3-Amino-2,4-dimethylpyridin 98%
3-Amino-2,4-dimethylpyridine
Formel: C₇H₁₀N₂
Melting Pt: 37…40 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08235192
CAS-Nummer: 1073-21-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III