5,6-Dihydro-2H-pyran-2-on 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR70226-1G
OR70226-5G
APOSOR70226-1GEA
52.2
CHF
APOSOR70226-1G
APOSOR70226-5G
5,6-Dihydro-2H-pyran-2-on 97%
5,6-Dihydro-2H-pyran-2-on
Formel:
C₅H₆O₂ Siedepunkt: 103 °C/10mmHg Dichte: 1.139 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 46 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00010439 CAS-Nummer: 3393-45-1 UN: 1224 ADR: 3,III |