2-Brom-3-iodtoluol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Bromo-1-iodo-3-methylbenzene
OR70218-5G
APOSOR70218-5GEA 71.5 CHF
APOSOR70218-5G
2-Brom-3-iodtoluol 95%
2-Brom-3-iodtoluol
Formel: C₇H₆BrI
MW: 296,9310 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11977389
CAS-Nummer: 888214-21-9