1-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Methoxy-alpha-methylbenzyl alcohol
OR70187-100G OR70187-25G
APOSOR70187-100GEA 262 CHF
APOSOR70187-100G APOSOR70187-25G
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Formel: C₉H₁₂O₂
Siedepunkt: 94…96 °C/1mmHg
Dichte: 1.079 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 74 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016857
CAS-Nummer: 3319-15-1