4-Aminobutyraldehyddiethylacetal
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4,4-Diethoxybutan-1-amine, 4-Aminobutanal diethyl acetal
OR70118-100G OR70118-25G OR70118-5G
APOSOR70118-100GEA 436 CHF
APOSOR70118-100G APOSOR70118-25G APOSOR70118-5G
4-Aminobutyraldehyddiethylacetal
4-Aminobutyraldehyde diethyl acetal
Formel: C₈H₁₉NO₂
MW: 161,24 g/mol
Siedepunkt: 196 °C
Dichte: 0.933 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 62 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008227
CAS-Nummer: 6346-09-4
UN: 2735
ADR: 8,III