1,1,3,3-Tetramethyldisiloxan
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR70109-250GEA
254
CHF
APOSOR70109-250G
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxan
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxan
Formel:
C₄H₁₄OSi₂ MW: 134,33 g/mol Siedepunkt: 70…71 °C Dichte: 0,76 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: –26 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008256 CAS-Nummer: 3277-26-7 UN: 1993 ADR: 3,II |