(R)-1-(Pyridin-2-yl)ethanamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (+)-2-[(1R)-1-Aminoethyl]pyridine
OR70108-1G
APOSOR70108-1GEA 71.5 CHF
APOSOR70108-1G
(R)-1-(Pyridin-2-yl)ethanamine 98%
(R)-1-(Pyridin-2-yl)ethanamine
Formel: C₇H₁₀N₂
MW: 122,1677 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07776289
CAS-Nummer: 45695-03-2