p-Hydrazinobenzenesulphonic acid hemihydrate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Phenylhydrazine-4-sulphonic acid, 4-Hydrazinobenzenesulphonic acid, hemihydrate
OR70100-25G
APOSOR70100-25GEA 119 CHF
APOSOR70100-25G
p-Hydrazinobenzenesulphonic acid hemihydrate
p-Hydrazinobenzenesulphonic acid hemihydrate
Formel: C₆H₈N₂O₃S
MW: 188,20 g/mol
Melting Pt: 286 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00480958
CAS-Nummer: 854689-07-9
EINECS: 202-694-2