Tris(4-bromophenyl)amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR70090-100G
OR70090-25G
OR70090-5G
APOSOR70090-100GEA
131
CHF
APOSOR70090-100G
APOSOR70090-25G
APOSOR70090-5G
Tris(4-bromophenyl)amine 98%
Tris(4-bromophenyl)amine
Formel:
C₁₈H₁₂Br₃N MW: 482.01 g/mol Melting Pt: 141…143 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009665 CAS-Nummer: 4316-58-9 |