1-Naphtholbenzein
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: alpha-Naphtholbenzein, p-Naphtholbenzein, α-Naphtholbenzein, p-Naphtholbenzeine, 4-(α-(4-Hydroxy-1-naphthyl)benzylidene)naphthalen-1(4H)-one, 1-Naphtholbenzein, Bis(4-hydroxy-1-naphthyl)phenylmethanol, 4-Hydroxy-α-(4-hydroxynaphthyl)-α-phenylnaphthalene-1-methanol, α-Naphtholbenzeine
OR70081-25G OR70081-100G
APOSOR70081-25GEA 186 CHF
APOSOR70081-25G APOSOR70081-100G
1-Naphtholbenzein
1-Naphtholbenzein
Formel: C₂₇H₁₈O₂
Melting Pt: ca 225 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078492
CAS-Nummer: 145-50-6
EINECS: 205-656-3