3-Chlor-5-methoxybenzaldehyd 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR70077-10G OR70077-1G OR70077-5G OR70077-25G
APOSOR70077-10GEA 297 CHF
APOSOR70077-10G APOSOR70077-1G APOSOR70077-5G APOSOR70077-25G
3-Chlor-5-methoxybenzaldehyd 95+%
3-Chlor-5-methoxybenzaldehyd
Formel: C₈H₇ClO₂
MW: 170,5900 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08234653
CAS-Nummer: 164650-68-4