Morpholine-3,5-dione
Lieferant: Apollo Scientific
OR70072-1G OR70072-5G
APOSOR70072-1GEA 399 CHF
APOSOR70072-1G APOSOR70072-5G
Morpholine-3,5-dione
Morpholine-3,5-dione
Formel: C₄H₅NO₃
MW: 115.09 g/mol
Melting Pt: 142…145 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01863549
CAS-Nummer: 4430-05-1