2-Pentynoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Pent-2-ynoic acid
OR70066-1G OR70066-25G OR70066-5G
APOSOR70066-1GEA 95.8 CHF
APOSOR70066-1G APOSOR70066-25G APOSOR70066-5G
2-Pentynoic acid 97%
2-Pentynoic acid
Formel: C₅H₆O₂
Melting Pt: 47…53 °C
Flash-Pt: 96 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014370
CAS-Nummer: 5963-77-9