4-Brombenzaldehyddimethylacetal
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Bromo-4-(dimethoxymethyl)benzene, 4-Bromo-α,α-dimethoxytoluene
OR70059-100G OR70059-25G
APOSOR70059-100GEA 152 CHF
APOSOR70059-100G APOSOR70059-25G
4-Brombenzaldehyddimethylacetal
4-Brombenzaldehyddimethylacetal
Formel: C₉H₁₁BrO₂
MW: 231.09 g/mol
Siedepunkt: 254 °C
Dichte: 1.383 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 113 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01320499
CAS-Nummer: 24856-58-4