2-Iodbiphenyl 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Iodo-1,1'-biphenyl
OR70057-100G OR70057-25G OR70057-5G
APOSOR70057-100GEA 439 CHF
APOSOR70057-100G APOSOR70057-25G APOSOR70057-5G
2-Iodbiphenyl 95%
2-Iodbiphenyl
Formel: C₁₂H₉I
Siedepunkt: 300 °C
Dichte: 1.59 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039396
CAS-Nummer: 2113-51-1
EINECS: 218-303-3