2-Brom-3-nitrophenol 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR70053-1G OR70053-25G OR70053-5G
APOSOR70053-1GEA 54.1 CHF
APOSOR70053-1G APOSOR70053-25G APOSOR70053-5G
2-Brom-3-nitrophenol 97+%
2-Brom-3-nitrophenol
Formel: C₆H₄BrNO₃
MW: 218,0100 g/mol
Melting Pt: 114…116 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08704555
CAS-Nummer: 101935-40-4