3-(Bromomethyl)tetrahydro-2H-pyran
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR70048-1G OR70048-5G
APOSOR70048-1GEA 314 CHF
APOSOR70048-1G APOSOR70048-5G
3-(Bromomethyl)tetrahydro-2H-pyran
3-(Bromomethyl)tetrahydro-2H-pyran
Formel: C₆H₁₁BrO
MW: 179.06 g/mol
Siedepunkt: 63…65 °C/5mmHg
Dichte: 1.432 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08235012
CAS-Nummer: 116131-44-3
UN: 3265
ADR: 8 III